Potasio nitrato 99+% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Nitrate of Potash
205910010 205915000 205910025 205910100
ACRO205910010EA 69.8 EUR
ACRO205910010 ACRO205915000 ACRO205910025 ACRO205910100
Potasio nitrato 99+% para análisis
Potasio nitrato
Formula: KNO₃
Pto. Ebullición: 400 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 334 °C
Densidad: 2,109 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011409
Núm. CAS: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
UN: 1486
ADR: 5.1,III
IR: 01-2119488224-35
Índice Merck: 13,07733
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystals
pH 5.5 to 8 (5 % at 20°C)
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Iodate (IO3) ≤5 ppm
Nitrite (NO2) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm