Potasio nitrato 99+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Nitrate of Potash
424155000 424150025 424151000
ACRO424155000EA 46.6 EUR
ACRO424155000 ACRO424150025 ACRO424151000
Potasio nitrato 99+% ACS
Potasio nitrato
Formula: KNO₃
Pto. de fusión: 334 °C
Densidad: 2,109 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011409
Núm. CAS: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
UN: 1486
ADR: 5.1,III
IR: 01-2119488224-35
Índice Merck: 13,07733
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
pH 4.5 to 8.5 (5% soln. at 25°C)
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Iodate (IO3) ≤5 ppm
Nitrite (NO2) ≤0.001 %
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤0.003 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤3 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %