Potasio nitrato ≥99.994% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
11008.14
11008.22
11008.14EA
105
EUR
11008.14
11008.22
Potasio nitrato ≥99.994% (metals basis)
Potasio nitrato
Purity: 99.994%
CAS No.: 7757-79-1
Molecular Formula: KNO3
Formula Weight: 101.11
Physical Form: Crystalline
Density: 2.109
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 334°
Boiling Point: 400° dec.
Merck Reference: 14,7648
UN No.: 1486
MDL No.: MFCD00011409
Formula:
KNO₃ Pto. Ebullición: 400 °C (desc.) Pto. de fusión: 334 °C Densidad: 2,109 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011409 Núm. CAS: 7757-79-1 EINECS: 231-818-8 UN: 1486 ADR: 5.1,III IR: 01-2119488224-35 Índice Merck: 14,7648 |