Potasio nitrato ≥99.0%, polvo cristalino ACS
Proveedor: MP Biomedicals
Atención
Sinónimos: Nitrate of Potash
02191428.1 02191428.5 0219142801
ICNA02191428.1EA 26.4 EUR
ICNA02191428.1 ICNA02191428.5 ICNA0219142801
Potasio nitrato ≥99.0%, polvo cristalino ACS
Potasio nitrato
Soluble in water (133 mg/ml), yielding a clear, colourless solution. soluble in glycerol; insoluble in absolute alcohol.
Chloride (Cl): ≤0,002%
Iodate (IO3): ≤5 ppm
Nitrite (NO2): ≤0,001%
Phosphate (PO4): ≤5 ppm
sulphate (SO4): ≤0,003%
Calcium (Ca): ≤0,005%
Magnesium (Mg): ≤0,002%
Sodium (Na): ≤0,005%
Formula: KNO₃
Pto. de fusión: 334 °C
Densidad: 2,109 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011409
Núm. CAS: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
UN: 1486
ADR: 5.1,III
IR: 01-2119488224-35
Índice Merck: 13,07733
Order Now
Resultados test especificaciones
Synonyms Niter; Nitre; Nitric Acid Potassium Salt; Saltpeter; Vicknite
Form White Crystalline Powder
Storage Store at room temperature (15 to 30 °C)
Assay ≥99,0%
Heavy Metals ≤5 ppm (as Pb); Iron (Fe): ≤3 ppm
Insoluble Matter ≤0,005%
pH 4,5 - 8,5 (5% aq soln)