Potasio nitrato E252, FCC, BP, Ph. Eur., USP, extra puro, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Atención
Sinónimos: Nitrate of Potash
1.05061.5000 1.05061.9025 1.05061.1000 1.05061.9050
1.05061.5000EA 1910 EUR
1.05061.5000 1.05061.9025 1.05061.1000 1.05061.9050
Potasio nitrato E252, FCC, BP, Ph. Eur., USP, extra puro, SAFC®
Potasio nitrato
Formula: KNO₃
Pto. de fusión: 334 °C
Densidad: 2,109 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011409
Núm. CAS: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
UN: 1486
ADR: 5.1,III
IR: 01-2119488224-35
Índice Merck: 13,07733