Potasio nitrato, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Atención
|
Sinónimos:
Nitrate of Potash
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05063.0500
1.05063.1000
1.05063.5000
1.05063.9025
1.05063.0500EA
38.4
EUR
1.05063.0500
1.05063.1000
1.05063.5000
1.05063.9025
Potasio nitrato, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO para análisis, Supelco®
Potasio nitrato
Formula:
KNO₃ Pto. de fusión: 334 °C Densidad: 2,109 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011409 Núm. CAS: 7757-79-1 EINECS: 231-818-8 UN: 1486 ADR: 5.1,III IR: 01-2119488224-35 Índice Merck: 13,07733 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 320 g/l (20 °C) |
Melting Point | 334 °C |
Molar Mass | 101.10 g/mol |
Bulk Density | 800 kg/m3 |
Density | 2.11 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5.0 - 7.5 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 5.1 |
Hazard Class Description | Oxidizer |