Potasio nitrato, Suprapur® para análisis de trazas, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Nitrate of Potash
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05065.0050 1.05065.0500
1.05065.0050EA 100.2 EUR
1.05065.0050 1.05065.0500
Potasio nitrato, Suprapur® para análisis de trazas, Supelco®
Potasio nitrato
Formula: KNO₃
Pto. de fusión: 334 °C
Densidad: 2,109 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011409
Núm. CAS: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
UN: 1486
ADR: 5.1,III
IR: 01-2119488224-35
Índice Merck: 13,07733
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 320 g/l (20 °C)
Melting Point 334 °C
Molar Mass 101.10 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Density 2.11 g/cm3 (20 °C)
pH 5.0 - 7.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer