Potasio nitrato
Proveedor: PROLABO CMP
|
Atención
|
PRLSMC303068.2500EA
0
EUR
PRLSMC303068.2500
Potasio nitrato
Potasio nitrato
Formula:
KNO₃ MW: 101,1 g/mol Pto. de fusión: 334 °C Densidad: 2,109 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011409 Núm. CAS: 7757-79-1 EINECS: 231-818-8 UN: 1486 ADR: 5.1,III IR: 01-2119488224-35 Índice Merck: 13,07733 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...