Potasio nitrato ≥98%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Nitrate of Potash
26863.291EA 50.3 EUR
26863.291 26863.360
Potasio nitrato ≥98%, GPR RECTAPUR®
Potasio nitrato
Formula: KNO₃
Pto. de fusión: 334 °C
Densidad: 2,109 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011409
Núm. CAS: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
UN: 1486
ADR: 5.1,III
IR: 01-2119488224-35
Índice Merck: 13,07733
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.1 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm