Potasio nitrato 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Nitrate of Potash
26869.234EA 32 EUR
26869.234 26869.291 26869.260 26869.460
Potasio nitrato 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Potasio nitrato
Formula: KNO₃
MW: 101.1 g/mol
Pto. de fusión: 334
Densidad: 2.109 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011409
Núm. CAS: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
UN: 1486
ADR: 5.1 III
IR: 01-2119488224-35
Índice Merck: 13,07733
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99.0 %
pH (20°C; 5 %) 5.0 - 7.5
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
IO3 (Iodate) Max. 5 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 10 ppm
NO2 (Nitrite) Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 30 ppm
Ca (Calcium) Max. 10 ppm
Cu (Copper) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 3 ppm
Mg (Magnesium) Max. 15 ppm
Na (Sodium) Max. 0.02 %
Pb (Lead) Max. 1 ppm