Litio nitrato 99+%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
211320010
211322500
211320050
ACRO211320010EA
306
EUR
ACRO211320010
ACRO211322500
ACRO211320050
Litio nitrato 99+%, extra puro
Litio nitrato
Formula:
LiNO₃ Pto. de fusión: 251 °C Densidad: 2,38 g/cm³ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011094 Núm. CAS: 7790-69-4 EINECS: 232-218-9 UN: 2722 ADR: 5.1,III Índice Merck: 13,05558 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Adhering crystalline powder |
Loss on drying | ≤1 % (200°C) |
Titration after Ion exchange | ≥99.0 % |