Litio nitrato, anhidro ≥99.98% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
10985.03
10985.09
10985.18
10985.30
10985.03EA
54.1
EUR
10985.03
10985.09
10985.18
10985.30
Litio nitrato, anhidro ≥99.98% (metals basis)
Litio nitrato
Purity: 99.98%
CAS No.: 7790-69-4
Molecular Formula: LiNO3
Formula Weight: 68.95
Physical Form: Crystalline
Density: 2.38
Melting Point: 264°
Boiling Point: 600° dec.
Merck Reference: 14,5536
UN No.: 2722
MDL No.: MFCD00011094
Formula:
LiNO₃ MW: 68.95 g/mol Pto. Ebullición: 600 °C (desc.) Pto. de fusión: 264 °C Densidad: 2.38 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011094 Núm. CAS: 7790-69-4 EINECS: 232-218-9 UN: 2722 ADR: 5.1 III Índice Merck: 14,5536 |