Litio nitrato, Suprapur® para análisis de trazas, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05653.0100 1.05653.0500
1.05653.0100EA 440 EUR
1.05653.0100 1.05653.0500
Litio nitrato, Suprapur® para análisis de trazas, Supelco®
Litio nitrato
Formula: LiNO₃
Pto. de fusión: 255 °C
Densidad: 2,38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011094
Núm. CAS: 7790-69-4
EINECS: 232-218-9
UN: 2722
ADR: 5.1,III
Índice Merck: 13,05558
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 522 g/l (20 °C)
Melting Point 255 °C
Molar Mass 68.94 g/mol
Bulk Density 910 kg/m3
Density 2.36 g/cm3 (20 °C)
pH 7 - 9 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer