Litio nitrato ≥99%, purificado
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
25029.268EA 145 EUR
25029.268 25029.360
Litio nitrato ≥99%, purificado
Litio nitrato
Formula: LiNO₃
MW: 68.95 g/mol
Pto. de fusión: 255
Densidad: 2.38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011094
Núm. CAS: 7790-69-4
EINECS: 232-218-9
UN: 2722
ADR: 5.1 III
Índice Merck: 13,05558
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99 %
Cl (Chloride) Max. 200 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %