Sodio nitrato 99+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
424340030 424345000 424340010 424340100
ACRO424340030EA 224 EUR
ACRO424340030 ACRO424345000 ACRO424340010 ACRO424340100
Sodio nitrato 99+% ACS
Sodio nitrato
Formula: NaNO₃
MW: 84.99 g/mol
Pto. Ebullición: 380 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 306 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011119
Núm. CAS: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
UN: 1498
ADR: 5.1 III
IR: 01-2119488221-41
Índice Merck: 13,08720
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystals
pH 5.5 to 8.3 (5 % solution at 25.0°C)
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Iodate (IO3) ≤5 ppm
Nitrite (NO2) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤30 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤3 ppm
Magnesium (Mg) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %