Sodio nitrato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
10873.14
10873.22
10873.14EA
254
EUR
10873.14
10873.22
Sodio nitrato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Sodio nitrato
Purity: 99.999%
CAS No.: 7631-99-4
Molecular Formula: NaNO3
Formula Weight: 84.99
Physical Form: Powder
Density: 2.26
Melting Point: 308°
Merck Reference: 14,8647
UN No.: 1498
MDL No.: MFCD00011119
Formula:
NaNO₃ Pto. Ebullición: 380 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 308 °C Densidad: 2,26 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011119 Núm. CAS: 7631-99-4 EINECS: 231-554-3 UN: 1498 ADR: 5.1,III IR: 01-2119488221-41 Índice Merck: 14,8647 |