Sodio nitrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A12327.0C A12327.0E A12327.36
A12327.0CEA 283 EUR
A12327.0C A12327.0E A12327.36
Sodio nitrato ≥98%
Sodio nitrato
Purity: 98+% CAS No.: 7631-99-4 Molecular Formula: NaNO3 Formula Weight: 84.99 Odour: Odourless Melting Point: ca 308° UN No.: 1498 MDL No.: MFCD00011119
Formula: NaNO₃
Pto. Ebullición: 380 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: ∼308 °C
Densidad: 2,26
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011119
Núm. CAS: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
UN: 1498
ADR: 5.1,III
IR: 01-2119488221-41
Índice Merck: 14,8647