Sodio nitrato, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO analysis_for, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Atención
|
MQ300
1.06537.0500
1.06537.1000
1.06537.9025
1.06537.0500EA
60.1
EUR
1.06537.0500
1.06537.1000
1.06537.9025
Sodio nitrato, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO analysis_for, Supelco®
Sodio nitrato
Formula:
NaNO₃ MW: 84.99 g/mol Pto. Ebullición: 380 Pto. de fusión: 308 Densidad: 2.26 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011119 Núm. CAS: 7631-99-4 EINECS: 231-554-3 UN: 1498 ADR: 5.1 III IR: 01-2119488221-41 Índice Merck: 13,08720 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 874 g/l (20 °C) |
Melting Point | 308 °C |
Molar Mass | 84.99 g/mol |
Bulk Density | 1200 kg/m3 |
Density | 2.26 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5.5 - 8.0 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 5.1 |
Hazard Class Description | Oxidizer |