Sodio nitrato ≥99%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
27950.298EA 53.8 EUR
27950.298 27950.367 27950.462
Sodio nitrato ≥99%, GPR RECTAPUR®
Sodio nitrato
Formula: NaNO₃
Pto. Ebullición: 380 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 308 °C
Densidad: 2,26 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011119
Núm. CAS: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
UN: 1498
ADR: 5.1,III
IR: 01-2119488221-41
Índice Merck: 13,08720