Sodio nitrato ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
27955.238EA 31.2 EUR
27955.238 27955.295 27955.460
Sodio nitrato ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS para análisis
Sodio nitrato
Formula: NaNO₃
Pto. Ebullición: 380 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 308 °C
Densidad: 2,26 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011119
Núm. CAS: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
UN: 1498
ADR: 5.1,III
IR: 01-2119488221-41
Índice Merck: 13,08720
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99.5 %
pH (25°C; 5 %) 5.5 - 8.3
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
IO3 (Iodate) Max. 5 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 20 ppm
NO2 (Nitrite) Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 30 ppm
Ca (Calcium) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 3 ppm
Mg (Magnesium) Max. 20 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test