Nitrato de rubidio 99.8%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
300070100 300070500
ACRO300070100EA 69.8 EUR
ACRO300070100 ACRO300070500
Nitrato de rubidio 99.8%, puro
Nitrato de rubidio
Formula: NO₃Rb
Pto. Ebullición: 578 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 310 °C
Densidad: 3,11 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011193
Núm. CAS: 13126-12-0
EINECS: 236-060-1
UN: 1477
ADR: 5.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystals or needles
Total trace metal impurities ≤0.2 %