Nitrato de rubidio 99.975% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
10852.03 10852.09 10852.18
10852.03EA 52.7 EUR
10852.03 10852.09 10852.18
Nitrato de rubidio 99.975% (metals basis), Puratronic®
Nitrato de rubidio
Purity: 99.975% CAS No.: 13126-12-0 Molecular Formula: RbNO3 Formula Weight: 147.47 Physical Form: Crystalline Density: 3.11 Refractive Index: 1.52 Sensitivity: Hygroscopic Melting Point: 310° UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00011193
Formula: NO₃Rb
MW: 147.47 g/mol
Pto. Ebullición: 578
Pto. de fusión: 310
Densidad: 3.11
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011193
Núm. CAS: 13126-12-0
EINECS: 236-060-1
UN: 1477
ADR: 5.1 III