Trióxido de litio y niobio ≥99.998% (metals basis excluding Ta), Puratronic® (Ta <50 ppm)
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Lithium niobium oxide
10741.14
10741.22
10741.36
10741.14EA
97.3
EUR
10741.14
10741.22
10741.36
Trióxido de litio y niobio ≥99.998% (metals basis excluding Ta), Puratronic® (Ta <50 ppm)
Trióxido de litio y niobio
Purity: 99.998%
CAS No.: 12031-63-9
Molecular Formula: LiNbO3
Formula Weight: 147.85
Physical Form: Powder
Density: 4.3
Melting Point: ca 1275°
MDL No.: MFCD00011080
Formula:
LiNbO₃ MW: 147,85 g/mol Pto. de fusión: ∼1275 °C Densidad: 4,3 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011080 Núm. CAS: 12031-63-9 EINECS: 234-755-4 |