Agua, grado gradiente para HPLC
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Hydrogen oxide
268300010 268300025
ACRO268300010EA 42.2 EUR
ACRO268300010 ACRO268300025
Agua, grado gradiente para HPLC
Agua
Formula: H₂O
MW: 18.02 g/mol
Pto. Ebullición: 100
Pto. de fusión: 0
Densidad: 1 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011332
Núm. CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Índice Merck: 13,10098
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Residue after ignition ≤0.0003 %
Gradient analysis :
Absorbance largest eluted peak ≤0.002 A.U.
Filtered to 0.2 micrometer Filtered
ESPECIFICACIONES
Environmentally Preferable Safer Human and Environmental Health
Certificación ambiental EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and After discussion