Agua, puro, desmineralizada
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Hydrogen oxide
276010050 276010200
ACRO276010050EA 77.7 EUR
ACRO276010050 ACRO276010200
Agua, puro, desmineralizada
Agua
Formula: H₂O
Pto. Ebullición: 100 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 0 °C
Densidad: 1 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011332
Núm. CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Índice Merck: 13,10098
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
pH 6 to 8
Silicon dioxide (SiO2) ≤0.1 ppm
Conductivity ≤5.0 µS/cm