Agua, ECD tested for pesticide analysis for residue analysis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Hydrogen oxide
326650010 326650025
ACRO326650010EA 38.9 EUR
ACRO326650010 ACRO326650025
Agua, ECD tested for pesticide analysis for residue analysis
Agua
Formula: H₂O
MW: 18.02 g/mol
Pto. Ebullición: 100
Pto. de fusión: 0
Densidad: 1 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011332
Núm. CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Índice Merck: 13,10098
Order Now
Resultados test especificaciones
Additional info residue (at bottling) : < 0.0005%
Color scale ≤10 APHA
GC/ECD (as lindane) ≤5 ng/l
Residue after evaporation ≤0.0002 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.002 %