Agua para biología molecular
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Hydrogen oxide
327390010 327390050
ACRO327390010EA 105 EUR
ACRO327390010 ACRO327390050
Agua para biología molecular
Agua
Formula: H₂O
Pto. Ebullición: 100 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 0 °C
Densidad: 1 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011332
Núm. CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Índice Merck: 13,10098
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Additional info TOC: < 50 ppb
Color scale ≤5 APHA
Dnase,Rnase,Protease activity none detected
Chloride (Cl) ≤0.1 ppm
Sulfate (SO4) ≤0.5 ppm
Lead (Pb) ≤1 ppb