Agua, extra puro, desionizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Hydrogen oxide
345470050 345470250
ACRO345470050EA 73.5 EUR
ACRO345470050 ACRO345470250
Agua, extra puro, desionizado
Agua
Formula: H₂O
Pto. Ebullición: 100 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 0 °C
Densidad: 1 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011332
Núm. CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Índice Merck: 13,10098
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Residue after evaporation ≤25 ppm
Conductivity ≤5.0 µS/cm