Agua, ultrapure HPLC
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Hydrogen oxide
22934.K2
22934.K7
22934.M6
22934.K2EA
60.3
EUR
22934.K2
22934.K7
22934.M6
Agua, ultrapure HPLC
Agua
CAS No.: 7732-18-5
Molecular Formula: H2O
Formula Weight: 18.02
Physical Form: Liquid
Density: 1.000
Refractive Index: 1.3330
Odour: Odourless
Melting Point: 0°
Boiling Point: 100°
Merck Reference: 14,10039
MDL No.: MFCD00011332
Formula:
H₂O MW: 18.02 g/mol Pto. Ebullición: 100 °C Pto. de fusión: 0 Densidad: 1.000 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011332 Núm. CAS: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Índice Merck: 14,10039 |
Resultados test especificaciones
Appearance (Color) | Clear colorless |
Form | Liquid |
Assay (unspecified) | Specific Conductance at 25°C and time packaging: 1.5 microS/cm, max |
Optical Absorbance at | 400 nm 0.005 AU, max- at 300 nm 0.005 AU, max- at 250 nm 0.005 AU, max- at 200 nm 0.010 AU, max- at 190 nm 0.010 AU, max |
Residue on Evaporation | 2 ppm, Max |