Agua ACS, desionizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Hydrogen oxide
36645.K2 36645.K7 36645.M1
36645.K2EA 51.9 EUR
36645.K2 36645.K7 36645.M1
Agua ACS, desionizado
Agua
CAS No.: 7732-18-5 Molecular Formula: H2O Formula Weight: 18.02 Physical Form: Liquid Density: 1.000 Refractive Index: 1.3330 Odour: Odourless Melting Point: 0° Boiling Point: 100° Merck Reference: 14,10039 MDL No.: MFCD00011332
Formula: H₂O
Pto. Ebullición: 100 °C
Pto. de fusión: 0 °C
Densidad: 1,000
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011332
Núm. CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Índice Merck: 14,10039