Agua grado biotecnología libre de nucleasa, 0.2 µm filtered
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos:
Hydrogen oxide
Filtrado por 0,2 µm
E476-500MLEA
57
EUR
E476-500ML
E476-1L
E476-100ML
Agua grado biotecnología libre de nucleasa, 0.2 µm filtered
Agua
Nuclease-free water treated with diethylpyrocarbonate (DEPC) for nucleic acid applications.
Formula:
H₂O MW: 18.02 g/mol Pto. Ebullición: 100 Pto. de fusión: 0 Densidad: 1 g/cm³ (4 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011332 Núm. CAS: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Índice Merck: 13,10098 |
Resultados test especificaciones
DNase | NONE |
Protease | NONE |
RNase | NONE |
Sterility | PASS |