Agua, Molecular Biology Grade
Proveedor: PanReac AppliChem
Sinónimos: Hydrogen oxide
A7398.0500 A7398.1000 A7398.5000
A7398.0500EA 30 EUR
A7398.0500 A7398.1000 A7398.5000
Agua, Molecular Biology Grade
Agua
Formula: H₂O
MW: 18.02 g/mol
Pto. Ebullición: 100
Pto. de fusión: 0
Densidad: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011332
Núm. CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Índice Merck: 13,10098
Order Now
Resultados test especificaciones
DNases/RNases/Proteases not detectable