Agua Nuclease_free, Fermantas
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Hydrogen oxide
R0581 R0582
R0581EA 31.17 EUR
R0581 R0582
Agua Nuclease_free, Fermantas
Agua
This nuclease-free water is deionized and 0.22 µM membrane-filtered nuclease-free water
  • Free of endo, exodeoxyribonucleases, ribonucleases, and phosphatases
It is ideal for all molecular biology applications.
Formula: H₂O
MW: 18.02 g/mol
Pto. Ebullición: 100
Pto. de fusión: 0
Densidad: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011332
Núm. CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Índice Merck: 13,10098