Agua, desionizado
Proveedor: Hach
Sinónimos: Hydrogen oxide
27242 27256
HACH27242EA 14.6 EUR
HACH27242 HACH27256
Agua, desionizado
Agua
Formula: H₂O
Pto. Ebullición: 100 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 0 °C
Densidad: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011332
Núm. CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Índice Merck: 13,10098