Agua, Ultrapur para análisis de trazas, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01262.1000 1.01262.0500
1.01262.1000EA 384 EUR
1.01262.1000 1.01262.0500
Agua, Ultrapur para análisis de trazas, Supelco®
Agua
Formula: H₂O
Pto. Ebullición: 100 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 0 °C
Densidad: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011332
Núm. CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Índice Merck: 13,10098
Order Now
Resultados test especificaciones
Molar Mass 18.02 g/mol
Boiling Point 100 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 23 hPa (20 °C)
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral