Agua, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Hydrogen oxide
Filter 0,2 um
23595.294EA 23.6 EUR
23595.294 23595.328 23595.400
Agua, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC
Agua
Formula: H₂O
MW: 18.02 g/mol
Pto. Ebullición: 100
Pto. de fusión: 0
Densidad: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011332
Núm. CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Índice Merck: 13,10098
Order Now
Resultados test especificaciones
Filtered at 0,2 µm" Passes test
Colouration Max. 10 APHA
Evaporation residue Max. 1 ppm
Spec. conductivity (25°C)(at filling) Max. 1 µS/cm
Total organic carbon (TOC) Max. 10 ppb
Absorbance (200 nm) Max. 0.01
Absorbance (210 nm) Max. 0.01
Absorbance (220 nm) Max. 0.01
Absorbance (240 nm) Max. 0.01
Absorbance (254 nm) Max. 0.005
Absorbance (280 nm) Max. 0.005
Absorbance (300 nm) Max. 0.005
Fluorescence (as quinine; 254 nm) Max. 1 ppb
Fluorescence (as quinine) (365 nm) Max. 0.5 ppb
Gradient grade (210 nm) Max. 5 mAU
Gradient (254 nm) Max. 1 mAU