Agua, TECHNICAL, desmineralizada
Proveedor: VWR Chemicals
23597.405EA 45.9 EUR
23597.405 23597.410 23597.440 23597.553
Agua, TECHNICAL, desmineralizada
Agua
Formula: H₂O
Pto. Ebullición: 100 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 0 °C
Densidad: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011332
Núm. CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Índice Merck: 13,10098
Order Now
Resultados test especificaciones
Conductivity (20°C) (at production) Max. 1.5 µS/cm