Agua, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Hydrogen oxide
83612.360EA 37.7 EUR
83612.360 83612.410 83612.460 83612.400 83612.550
Agua, GPR RECTAPUR®
Agua
Formula: H₂O
MW: 18.02 g/mol
Pto. Ebullición: 100
Pto. de fusión: 0
Densidad: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011332
Núm. CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Índice Merck: 13,10098
Order Now
Resultados test especificaciones
Acidity or alkalinity Passes test
Oxidisable substances Passes test
Conductivity (20°C) Max. 1.5 µS/cm
Evaporation residue Max. 1 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 0.1 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.1 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 0.2 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 0.2 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.1 ppm
Na (Sodium) Max. 0.1 ppm