Agua for HPCE, for luminescence, suitable for UV/Vis spectroscopy, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Hydrogen oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
95283-100ML 95283-1L
95283-100MLEA 33.1 EUR
95283-100ML 95283-1L
Agua for HPCE, for luminescence, suitable for UV/Vis spectroscopy, Supelco®
Agua
Formula: H₂O
MW: 18.02 g/mol
Pto. Ebullición: 100
Pto. de fusión: 0
Densidad: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011332
Núm. CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Índice Merck: 13,10098
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3fc5b8c508b689bd300e5109ec8084e515240d43&vid=60245314e6bb0a0e76427301c61dd541f6fbd765&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1eb00964e70724f101d4f378d2f4b23d5af316d9&vid=24cd6362eb60659f9c641266bdba6c8f1240ff74&prid=web&clid=SAPDAM