Contadores celulares con compartimento en V, Neubauer mejorada
Proveedor: MARIENFELD
0650010 0650030
MARI0650010EA 61.2 EUR
MARI0650010 MARI0650030
Contadores celulares con compartimento en V, Neubauer mejorada
Portaobjetos Contadores celulares
El compartimento en forma de V facilita la alimentación del espacio capilar entre la cámara inferior y la cubierta de vidrio del hemacitómetro riesgo bajo de desbordamiento.
Certificaciones: IVD 98/79/EC