Óxido de dilitio ≥99.5% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Lithium oxide
41832.09
41832.18
41832.30
41832.09EA
76.8
EUR
41832.09
41832.18
41832.30
Óxido de dilitio ≥99.5% (metals basis)
Óxido de dilitio
Purity: 99.5%
CAS No.: 12057-24-8
Molecular Formula: Li2O
Formula Weight: 29.88
Physical Form: -100 Mesh Powder
Density: 2.013
Melting Point: 1427°
Merck Reference: 14,5538
UN No.: 3262
MDL No.: MFCD00016183
Ceramics and special glass formulations, carbon dioxide absorbent
Formula:
Li₂O MW: 29,88 g/mol Pto. de fusión: 1427 °C Densidad: 2,013 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016183 Núm. CAS: 12057-24-8 EINECS: 235-019-5 UN: 3262 ADR: 8,II Índice Merck: 14,5538 |