Óxido de disodio
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
CAS No.: 1313-59-3
Molecular Formula: Na2O + Na2O2
Formula Weight: 61.98
Physical Form: Beads
Density: 2.27
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: White to grey
Odour: Odourless
Melting Point:
Formula:
Na₂O Densidad: 2,27 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00046201 Núm. CAS: 1313-59-3 EINECS: 215-208-9 UN: 3085 ADR: 5.1,I Índice Merck: 14,8651 |