Superóxido de potasio
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Potassium dioxide
355420250 355425000
ACRO355420250EA 58.3 EUR
ACRO355420250 ACRO355425000
Superóxido de potasio
Superóxido de potasio
Formula: KO₂
MW: 71.1 g/mol
Pto. de fusión: 400 °C
Densidad: 2.14
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082411
Núm. CAS: 12030-88-5
EINECS: 234-746-5
UN: 2466
ADR: 5.1 I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Powder or chunks
Oxygen (O) ≥215 cm³/g O2-content