Peróxido de dilitio ≥95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
13421.22
13421.36
13421.22EA
507
EUR
13421.22
13421.36
Peróxido de dilitio ≥95%
Peróxido de dilitio
Purity: 95%
CAS No.: 12031-80-0
Molecular Formula: Li2O2
Formula Weight: 45.88
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: White to off-white
Odour: Odourless
UN No.: 1472
MDL No.: MFCD00016184
Formula:
Li₂O₂ MW: 45,88 g/mol Densidad: 1,2063 g/cm³ (18 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016184 Núm. CAS: 12031-80-0 EINECS: 234-758-0 UN: 1472 ADR: 5.1,II |