Sodio peróxido 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
207700250 207701000 207705000 207700025
ACRO207700250EA 46.9 EUR
ACRO207700250 ACRO207701000 ACRO207705000 ACRO207700025
Sodio peróxido 96%
Sodio peróxido
Formula: Na₂O₂
Pto. de fusión: 460 °C (desc.)
Densidad: 2,8 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003497
Núm. CAS: 1313-60-6
EINECS: 215-209-4
UN: 1504
ADR: 5.1,I
Índice Merck: 13,08728
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Granules (May contain a small quantity of discolored material from the manufacturing process)
Titration with KMnO4 ≥95 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm