Sodio peróxido ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: di-Sodium peroxide
315761000 315765000 315760250
ACRO315761000EA 115 EUR
ACRO315761000 ACRO315765000 ACRO315760250
Sodio peróxido ACS
Sodio peróxido
Formula: Na₂O₂
Pto. de fusión: 460 °C (desc.)
Densidad: 2,8 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003497
Núm. CAS: 1313-60-6
EINECS: 215-209-4
UN: 1504
ADR: 5.1,I
Índice Merck: 13,08728
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Powder or granules (May contain a small quantity of discolored material from the manufacturing process)
Titration with KMnO4 ≥93.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm