Sodio peróxido ≥93% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
di-Sodium peroxide
33384.09
33384.22
33384.36
33384.09EA
26.7
EUR
33384.09
33384.22
33384.36
Sodio peróxido ≥93% ACS
Sodio peróxido
Purity: 93% min
CAS No.: 1313-60-6
Molecular Formula: Na2O2
Formula Weight: 77.98
Physical Form: Granular, Packaged in screwtop can
Density: 2.805
Appearance: White to pale yellow
Melting Point: 460° dec.
Solubility: Soluble in water, forming NaOH and H2O2
Merck Reference: 14,8655
UN No.: 1504
MDL No.: MFCD00003497
As an oxidizing agent, a bleaching agent, deOdourant, pharmaceuticals and dyes, and as an analytical reagent
Formula:
Na₂O₂ Pto. de fusión: 460 °C (desc.) Densidad: 2,805 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003497 Núm. CAS: 1313-60-6 EINECS: 215-209-4 UN: 1504 ADR: 5.1,I Índice Merck: 14,8655 |