Sodio peróxido 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L13306.18 L13306.30 L13306.0B
L13306.18EA 57.4 EUR
L13306.18 L13306.30 L13306.0B
Sodio peróxido 95%
Sodio peróxido
Purity: 95% CAS No.: 1313-60-6 Molecular Formula: Na2O2 Formula Weight: 77.98 Melting Point: 460° dec. Merck Reference: 14,8655 MDL No.: MFCD00003497
Formula: Na₂O₂
Pto. de fusión: 460 °C (desc.)
Densidad: 2,805
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003497
Núm. CAS: 1313-60-6
EINECS: 215-209-4
UN: 1504
ADR: 5.1,I
Índice Merck: 14,8655