Sodio peróxido ≥95%, Puriss. p.a. ACS, ISO analytical reagent, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: di-Sodium peroxide
31445-100G 31445-1KG 31445-500G 31445-6X1KG
31445-100GEA 106 EUR
31445-100G 31445-1KG 31445-500G 31445-6X1KG
Sodio peróxido ≥95%, Puriss. p.a. ACS, ISO analytical reagent, Fluka™
Sodio peróxido
Formula: Na₂O₂
Pto. Ebullición: Decomposes on heating
Pto. de fusión: 660 °C
Densidad: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003497
Núm. CAS: 1313-60-6
EINECS: 215-209-4
UN: 1504
ADR: 5.1,I
Índice Merck: 13,08728
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 95.0 %
Aluminium (Al) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.002 %
Chloride (Cl) Max. 0.002 %
Phosphate (PO₄) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.001 %
Total N Max. 0.003 %