Sodio peróxido, granulado ACS, ISO para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: di-Sodium peroxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06563.0100 1.06563.0500 1.06563.1000
1.06563.0100EA 158 EUR
1.06563.0100 1.06563.0500 1.06563.1000
Sodio peróxido, granulado ACS, ISO para análisis, Supelco®
Sodio peróxido
Formula: Na₂O₂
Pto. de fusión: 660 °C
Densidad: 2,805 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003497
Núm. CAS: 1313-60-6
EINECS: 215-209-4
UN: 1504
ADR: 5.1,I
Índice Merck: 13,08728
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 100 g/l (20 °C) (decomposition)
Melting Point 660 °C
Molar Mass 77.98 g/mol
Bulk Density 1138 kg/m3
Density 2.8 g/cm3 (20 °C)
pH 12.8 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer